U heeft gezocht op: Schudapparaten met heen-en-weergaande beweging
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (444-2909)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Digitale shaker met microprocessorbesturing die ideaal is voor uiteenlopende mengtoepassingen, b.v. oplosbaarheidsstudies en extractieprocedures. Vari...
UOM: 1 * 1 ST
Afvalvermindering
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Omschrijving: De Promax schudapparaten zijn voorzien van een analoge draaiknopvoor het instellen van de schudfrequentie. Hun heen- en weergaande beweging zorgt voor...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Compacte en lage schudapparaten met elektronische instelling van toerental en timer. Het model van het type Control beschikt over een analoge RS232-in...
Catalogus nummer: (442-1184)
Leverancier: IKA
Omschrijving: Lage laboratoriumschudder met digitaal display en een groot plateau. Ook bij extreme belasting is de continue werking gewaarborgd. Geschikt voor recip...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Edmund Bühler GmbH
Omschrijving: Schudapparaten met heen-en-weergaande beweging, die geschikt zijn voor continue werking of met een timer. De universele bak is geschikt voor max. 5×10...
Catalogus nummer: (444-9422)
Leverancier: Edmund Bühler GmbH
Omschrijving: Groot schudapparaat met heen-en-weergaande beweging voor zware belasting, uitsluitend voor gebruik als vloermodel. De schudapparaten zijn ontworpen vo...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Edmund Bühler GmbH
Omschrijving: Tafelmodel schudapparaten met heen-en-weergaande beweging die geschikt is voor continubedrijf en voor een belasting van max. 30 kg. De universele bak ...
Catalogus nummer: (444-9120)
Leverancier: Edmund Bühler GmbH
Omschrijving: Laboratory shaker which has functionality to change motion from orbital to reciprocating without using any tools. Sturdy, maintenance free shaker, sui...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (STUA51901-02)
Leverancier: Cole Parmer
Omschrijving: Powerful yet quiet device is perfect for continuous use applications.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (OHAU30391830)
Leverancier: OHAUS
Omschrijving: This digital reciprocating shaker is designed for a wide range of applications, including cell cultures, that require accurate and repeatable results....
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: These digital reciprocating shakers with programmable digital feedback control system are ideal for culturing cells in hybridisation, staining and des...
Catalogus nummer: (444-0155)
Leverancier: GERHARDT
Omschrijving: Plateauschudapparaat voor het laboratorium, ideaal voor extractie, microbiologietoepassingen en milieuanalyses. Het toestel is voorzien van een stabie...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom