U heeft gezocht op: Roterende/schommelende schudapparaten
47  results were found
SearchResultCount:"47"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De schudapparaten met kantelende schudplaat bieden een variabel toerental en een instelbare hellingshoek voor optimale controle over de mengomstandigh...
Catalogus nummer: (444-0756)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Schommelplatformschudder met laag profielontwerp kan in de meeste zuurkasten en incubators worden gebruikt. De gegoten aluminium basis biedt duurzaamh...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (444-0759)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De 3D-rotatieschudder met laag profiel biedt nauwkeurige toerentalregeling en een vloeiende, driedimensionale golfbeweging met lage schuimvorming. De ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (444-1343)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De roterende mixer van VWR® zorgt voor een zachte tot krachtige menging van monsters in buizen van maximaal 50 ml.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Buisrollers zijn ontworpen voor het behoedzaam en grondig mengen van een verscheidenheid aan containers, waaronder Vacutainersâ„¢, flessen, reageerbuize...
Catalogus nummer: (444-0500)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Een uniek ontwerp van de rotator maakt deze unit geschikt voor een breed scala aan mengtoepassingen in de biochemie, moleculaire biologie en histochem...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (444-0148)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De mini-mixer die de werking van een orbitale shaker en een rocker combineert om een driedimensionale beweging te produceren die zorgt voor een zachte...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (700-0245)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De Mini blot shaker combineert de werking van een rocker en een shaker om een driedimensionale beweging te produceren die zacht genoeg is voor kwetsba...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: IKA
Omschrijving: Rolschudders met 6 of 10 rollen, voor vloeiende kantel- en rolbewegingen. Basismodellen hebben een vaste snelheid en digitale eenheden beschikken over...
Sale
Catalogus nummer: (444-0353)
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Het multifunctionele schudapparaat PS-M3D met variabel toerental, vaste hellingshoek en 3D-rotatie heeft een compacte vormgeving en maakt veelzijdige ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (444-0932)
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Compacte rotator met gebruiksvriendelijke bedieningselementen, voor het grondig mengen van monsters in buisjes tot 50 ml. Toepassingen omvatten hybrid...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (444-0350)
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Het compacte schudapparaat PS-3D met variabel toerental, vaste hellingshoek en 3D-rotatie is ideaal voor individueel gebruik en toepassingen zoals men...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: IKA
Omschrijving: Schudders voor vloeiend mengen. 2D-modellen zorgen voor een schudbeweging en 3D-apparaten voor een driedimensionale tuimelbeweging. Basismodellen hebb...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Rotatieschudders voor vloeiend en effectief mengen; het basismodel heeft een vaste snelheid en de digitale eenheid beschikt over een traploos instelba...
Catalogus nummer: (444-0341)
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Het compacte en zeer functionele schudapparaat met wipbeweging PMR-30, met variabel toerental en vaste hellingshoek, is ideaal voor individueel gebrui...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (444-0927)
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: De stevige PMR-100 kantelschudder met variabele snelheid en verstelbare kanteling is uitermate geschikt voor het mengen van oplossingen of voedingsmed...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom