U heeft gezocht op: Vortexmengers
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (444-0004)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Vortexmixer geschikt voor enkele, kleine containers met een diameter tot 30 mm, bijvoorbeeld reageerbuizen, centrifugebuizen en microbuisjes. De boven...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Designed to hold multiple test tubes, test tube racks, vials or cylinders. Vortexing action is created by securing the top of the vessel in place whil...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ergonomische mini-vortexmengers met functies voor verschillende toepassingen. Deze compacte units bieden optimaal comfort en minimale stress.
Afvalvermindering
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De VWR® Standard microplaat vortexmenger is een analoog apparaat met variabele snelheid, zijn hoge snelheid en kleine omloopbaan is optimaal voor het ...
Catalogus nummer: (444-0007)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Vortexmenger geschikt voor uiteenlopende toepassingen dankzij drie verwisselbare opzetstukken en diverse inzetstukken. Microbuisjes, microtiterplaten ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (444-1337)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De mini-vortexmixer is door zijn compacte formaat, gebruiksgemak en economische prijs de ideale vortexmixer voor elk laboratorium. De vaste snelheid v...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (444-1372)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze vortex mixer combineert state of the art elektronica met design en comfort. Start de wervelende actie door simpelweg op de houder of het platform...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® heavy-duty vortex mixers have an efficient motor enabling units to operate in continuous mode and handle all accessories over the entire speed ra...
Afvalvermindering
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Vortexmengers met epoxy gelakte behuizing van gegoten aluminium voor goede chemische bestendigheid. Vier voetjes geven stabiliteit op het werkblad. Ke...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Compacte universele schudders voor mengtoepassingen met alle kleine recipiënten en microtiterplaten. Deze mengers beschikken over twee bedrijfsmodi.
Leverancier: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Omschrijving: Vortex mixers with digital speed control. These units provide accuracy, reproducibility and repeatability with complete control of speed and time. Hea...
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: De ZX4 en TX4 zijn digitale vortexmengers met instelbare roersnelheid en twee werkstanden, sensor of continu, voor een grote reproduceerbaarheid. Het ...
Leverancier: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Omschrijving: Robuuste en betrouwbare vortexmengers met solide metalen behuizing en rubbervoetjes die voorkomen dat de apparaten over het werkblad gaan bewegen. De ...
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Mengers met laag profiel en ergonomisch ontwerp, met verhoogde stabiliteit. Epoxy gelakte zinklegering biedt een uitstekende chemische en corrosiebest...
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: The MULTI-TX5 Digital is the ideal digital multi-tube vortex mixer for high sample throughput. The innovative and compact design ensures maximum opera...
Leverancier: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Omschrijving: Same great features of the Original Vortex-Genie® 2 in addition to programmability. These rugged and reliable vortex mixers have a durable motor, soli...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom