VWR® labdanser, Vortex Mixer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
444-0004EA 345 EUR
444-0004
VWR® labdanser, Vortex Mixer
Schudapparaten Vortexmengers
Vortexmixer geschikt voor enkele, kleine containers met een diameter tot 30 mm, bijvoorbeeld reageerbuizen, centrifugebuizen en microbuisjes. De bovenbehuizing is van PP en het reageerbuisoppervlak is gemaakt van inert TPU-plastic; het onderste gedeelte is van gecoat zinkspuitgietwerk.
  • Klein, compact en betrouwbaar
  • Uitstekende mengactie
Certificaten: IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 40
Leveringsinformatie: Geleverd met 12V-adapter.