VWR®, Vortexers met meerdere buizen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
VWRU14005-832EA 0 EUR
VWRU58816-115 VWRU58816-116 VWRU14005-832 444-7061 VWRU14005-826 444-0987 444-7063 VWRU10027-190
VWR®, Vortexers met meerdere buizen
Schudapparaten Vortexmengers
Designed to hold multiple test tubes, test tube racks, vials or cylinders. Vortexing action is created by securing the top of the vessel in place while allowing the bottom to move freely in a defined orbit. Two stainless steel posts hold the support plate securely in place for quiet, rattle-free mixing. The support plate is easily adjustable by loosening knobs and moving the support plate up and down. The circular groove around the top of the taller post allows the support plate to be swung away from the tray for easy removal of samples. The suction cup feet dampen motion and prevent the unit from moving along the work bench. Made from stainless steel with corrosion resistant paint. Equipped with a powerful, permanent magnet motor with sealed ball bearings. Motor is rated for continuous duty.
  • Ideaal voor het mixen van veel tubes tegelijk
  • Verwerkt grotere volumes dan standaard vortexers
  • Analoge en digitale modellen beschikbaar
Analoge vortexer (444-7063) heeft een instelbare snelheid met een automatische timer voor eenvoudige herhaalprocedures en een handig gekanteld frontpaneel.
Digitale vortexer (444-7061) heeft een microprocessorcontroller voor digitale programmering van zowel snelheid als tijd en een pulsfunctie voor moeilijke mengtoepassingen. Ideaal voor toepassingen die nauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen. Digitale uitlezingen van zowel snelheid als tijd zijn eenvoudig af te lezen op het gemakkelijk af te lezen LED-display.
Timer kan worden geprogrammeerd of kan continu worden uitgevoerd. Veelzijdige pulserende functie stopt en start de unit in vooraf bepaalde stappen om verdere agitatie toe te voegen aan het mengproces. Het pulserende programma kan worden ingesteld van 1 seconde aan/uit tot 59 seconden aan/uit, waardoor een breed scala aan pulserende combinaties mogelijk is. De operator kan de pulserende functies zo instellen dat ze 1 tot 59 seconden werken en een vertraging van 59 seconden hebben, waarna de cyclus zich herhaalt. Pulseren kan zowel in de getimede als in de continue modus worden gebruikt.
Leveringsinformatie: Supplied with one 50×12 mm blue test tube rack (444-7066). Additional colour coded foam test tube racks, post extension kit and replacement tray pad set are sold separately. Each unit is supplied complete with three plugs: EU, UK and CH for use throughout Europe.