Kleurautomaat, Poly Stainer
Leverancier: IUL Instruments SA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-0106EA 8870 EUR
720-0106
Kleurautomaat, Poly Stainer
Kleuringssystemen voor objectglaasjes
De Poly Stainer wordt gebruikt voor het kleuren van monstermateriaal op objectglaasjes. Een van de gebruikelijke kleuringsmethoden is May Grünwald-kleuring. Er kunnen echter ook andere kleuringsmethoden worden gebruikt in de 10 beschikbare programmaslots. Er kunnen maximaal 20 objectglaasjes als set worden verwerkt in maximaal 4 kleuringsoplossingen. De reservoirs voor de kleuringsoplossingen zijn verwisselbaar en worden geleverd met een klep. Eén reservoir heeft een inhoud van 450 ml. Hoe lang de monsters in de kleuringsoplossing moeten blijven bewegen of rusten, kan vrij worden geprogrammeerd, evenals de druiptijd boven het reservoir. Het geïntegreerde waterbad wordt gebruikt voor het spoelen van de monsters. De spoeltijd en wanneer er vers water moet worden toegevoegd, kan ook worden geprogrammeerd. De objectglaasjes worden gedroogd in een heteluchtkamer naast het waterbad.
  • Kleuringstaken worden uitgevoerd met reproduceerbare kwaliteit en met minimale interventie door de gebruiker
  • De gehele roestvrijstalen tank, die het waterbad, de droogkamer en het reservoir met kleuringsoplossing bevat, kan worden verwijderd om te worden gereinigd
  • Alle elektronische componenten zijn op een verhoogde positie geplaatst, ter bescherming tegen spatten
Leveringsinformatie: basiseenheid compleet met schuifmand en 4 kunststof reagensreservoirs met deksel.