U heeft gezocht op: Spectrofotometers en fotometers
55  results were found
SearchResultCount:"55"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Spectroquant Prove spectrofotometers zijn ontwikkeld voor de analyse van water - afvalwater, proceswater of drinkwater en dranken.
Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: The Spectroquant Prove 100/300/600 plus provides high quality and great value for money for your daily analyses.
New Product
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De PV4 zichtbare spectrofotometer is een eenvoudig te gebruiken instrument met geavanceerde prestaties.
Sale
Catalogus nummer: (634-6001)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De UV-1600PC is een UV-spectrofotometer voor routine vereisten voor dagelijkse kwaliteitscontrole, in procescontrole en onderwijslaboratoria.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (634-1230)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De P6 UV/VIS spectrofotometer met enkele straal is een gebruiksvriendelijk instrument met geavanceerde prestaties.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Catalogus nummer: (634-1227)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De M4 spectrofotometer met enkele split-beam, met knipperende xenonlamp, is een eenvoudig te gebruiken, zeer betrouwbaar en nauwkeurig product.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Catalogus nummer: (76777-152)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® Nano Spectrofotometer is ontworpen om uw moleculair biologisch onderzoek en routinematige toepassingen te vereenvoudigen en te versnellen.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Catalogus nummer: (634-6000)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De V-1200 is ontworpen voor routinematige, dagelijkse eisen op het gebied van kwaliteitscontrole, procescontrole en onderwijslaboratoria.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (634-1231)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Spectrofotometer UV/Vis, VWR®, P9, Tungsten/deuterium, Absorbantiebereik: –0,3 - +3,0 A, Fotometrisch bereik: 0 - 200% T, Nauwkeurigheid golflengte: ±0,3 nm, 580×420×235 mm, 18 kg
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Catalogus nummer: (634-6040)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De V-3000 is een zeer robuust apparaat, ontworpen voor geavanceerde routinemetingen en educatieve toepassingen.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (634-1229)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De P4 UV/zichtbare spectrofotometer is een eenvoudig te gebruiken instrument met geavanceerde prestaties.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Catalogus nummer: (634-6041)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: UV/Vis spectrofotometer met dubbele lichtstraal geschikt voor een groot aantal toepassingen, waaronder algemene research, farmaceutisch, biochemisch e...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (634-6042)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Spectrofotometer UV/Vis voor geavanceerde metingen in kwaliteitscontrole, biochemische en farmaceutische toepassingen.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De U-5100 kan worden gebruikt in kwantitatieve analytische toepassingen, zoals biotechnologie of kwaliteitscontrole laboratoria.
Leverancier: Hach
Omschrijving: UV/Vis-spectrofotometers met radiofrequentie (RFID) technologie voor golflengtescans met hoge snelheid over het UV- en zichtbare spectrum.
Leverancier: Hach
Omschrijving: De DR1900 zijn nauwkeurige spectrofotometers voor drink-, afval- en industrieel water.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom