Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Spiraalenters
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/28/18989828.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  INTERSCIENCE
Omschrijving:   easySpiral® Pro spiral plater, Grootte petrischaaltjes: 9 or 15 cm diameter, Volume (µl): 10 to 1000 (USB programmable), Max. volume van injectiespuit: 1000 µl, Gewicht (kg): 15,6, b×d×h: 38×42×29 cm, Vermogen (V/Hz): 220/50 - 60
Catalogus nummer: (INSC414000)
Leverancier:  INTERSCIENCE
Omschrijving:   easySpiral Dilute® is a 2-in-1 equipment: automatic diluter and plater. It allows to do 5 x serial 1/10 dilutions and automatic plating on 1 single Pe...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (710-0115)
Leverancier:  IuL
Omschrijving:   Het principe van de spiraalmethode is om een bepaalde hoeveelheid monster te verspreiden in een afnemende ratio via een Archimedes spiraal. De bedoeli...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (710-0861)
Leverancier:  IuL
Omschrijving:   The principle of the Spiral method is to spread a defined, decreasing quantity of sample on a Petri dish, using an Archimedean spiral. The purpose of ...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 4  Of 4
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN