U heeft gezocht op: Sterilisatoren
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gebruiksvriendelijke, automatische, flexibele, betrouwbare en handige autoclaaf voor alle standaard laboratoriumprocedures met een aantal speciale fun...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze autoclaven zijn ideaal voor sterilisatie van media, apparatuur en afvalstoffen. Deze eenheden zijn ontworpen voor veiligheidslaboratoria en zijn ...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Autoclaaf voor incidenteel gebruik. Behuizing uit roestvrij staal AISI 304 gemakkelijk te onderhouden en te ontsmetten, inwendige kamer uit aluminium ...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VAPOUR-Line-autoclaven zijn ontworpen voor toepassingen zoals vloeistoffen in open of enigszins gesloten vaten, instrumenten en vaste stoffen en steri...
Leverancier: TUTTNAUER
Omschrijving: Affordable performance and trusted reliability for your laboratory sterilisation needs. These compact units sterilise liquids, solids, sealed and unse...
Leverancier: TUTTNAUER
Omschrijving: Autoclaaf, Horizontaal, 3850 EL-D, Autoclaaf, voorlader, 3850 EL-D, met geavanceerd microprocessorgestuurd paneel, Roestvrij staal 316L, Inhoud: 65 L, Max. druk: 2,8 bar, Vermogen: 3200 W, Interne Ø×H: 380×500 mm, b×d×h (buitenkant): 720×765×540 mm, Gewicht: 120 kg
Leverancier: TUTTNAUER
Omschrijving: Tuttnauer's ML laboratory line of semi-automatic, electro-mechanically controlled, vertical steam sterilizers provide safe, economical and effective s...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: These sterilisers comply with all relevant standards and regulations for medical products, and guarantee reliable program sequences, irrespective of t...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: Deze sterilisator voldoet aan alle relevante normen en voorschriften voor medische producten en garandeert betrouwbare programmasequenties, ongeacht d...
Leverancier: TUTTNAUER
Omschrijving: De laboratorium autoclaven van Tuttnauer zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen op verschillende gebieden, zoals onderzoeksinstituten, univ...
Leverancier: TUTTNAUER
Omschrijving: The Classic is reliable and trusted worldwide, designed to give you the most cost effective sterilisation solution. This light, compact, portable and ...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: This steriliser complies with all relevant standards and regulations for medical products and guarantees reliable programme sequences, irrespective of...
Catalogus nummer: (481-2004)
Leverancier: TUTTNAUER
Omschrijving: Horizontal and vertical autoclave with automatic control. The chamber is constructed of long lasting 316L/Ti grade stainless steel with superior corro...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (TUTT3850EAP-D)
Leverancier: TUTTNAUER
Omschrijving: The EA autoclave significantly increase your productivity with extra fast and efficient drying cycles. These two models have the added benefit of a hi...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Priorclave
Omschrijving: These versatile autoclaves are fully equipped for use in laboratories throughout the food, drink, dairy, health and pharmaceutical industries and offe...
Leverancier: Priorclave
Omschrijving: Compact 40 benchtop and Compact 60 floor standing or benchtop autoclaves for the low volume user, with flexible operation usually only available in la...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom