U heeft gezocht op: Roerders
489  results were found
SearchResultCount:"489"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE bedekte, sterke Alnico V magnetische kern. Rond, glad oppervlak.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE-gecoat, krachtige Alnico V magneetkern. Glad oppervlak met afgeronde randen voor een nog krachtiger roereffect, ook bij lage snelheden.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE gecoate, sterke Alnico V magnetische kern. Rond, glad oppervlak. Voor gebruik in de kleinste containers.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE bedekt, Alnico V magnetische kern. Glad oppervlak Ontworpen voor gebruik in rondbodemkolven.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE bedekte, sterke Alnico V magnetische kern. Glad oppervlak Voor containers met enigszins ongelijkmatige bodems.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE bedekte, sterke Alnico V magnetische kern. Glad oppervlak Voor gebruik in containers met een enigszins ongelijke of gebogen bodem.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Krachtige Alnico V magneetkern in omhulsel van PTFE. Glad oppervlak. Stabiele rotatiepositie voor een optimaal roereffect.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Compacte roerders met een plaat van keramisch glas voor uitstekende chemische weerstand. Eenheden beschikken over een digitale weergave van foutcodes,...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE-gecoate, krachtige Alnico V magneetkern. Glad oppervlak. Uitstekende centrering, compact formaat en krachtige wervelingen, zelfs bij lage ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE. Voor verwisselbare roerbladen. Inert. Het gladde oppervlak reduceert verontreinigingen en vergemakkelijkt het reinigen. Tegelijkertijd worden kr...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE gecoat, zeldzame-aarde-magneetkern. De magneetkern is gemaakt van een combinatie van samarium en kobalt. De roerders blijven vele jaren op...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE. Messen passen op PTFE roeras; gat Ø 6,5 mm, 3,2 mm dik. Inert en krasvrij. Het gladde oppervlak voorkomt vervuiling en vergemakkelijkt het schoo...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Achthoekig model 1, PTFE-gecoate, achthoekige magnetische roerstaafjes, met middenring, 12-delig in handige doorzichtige box. De set bev...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cilindrisch, met Alnico V-magneetkern.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE-gecoate, krachtige Alnico V magneetkern. Dankzij de speciale vorm met verhoogd oppervlak in het midden is een uitstekend roereffect (zelfs...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze microprocessorgestuurde roerders met grote capaciteit zijn ideaal voor toepassingen met een hoog volume. Er zijn twee modellen om uit te kiezen, ...
Sale
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 489
no targeter for Bottom