Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (40)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Magnetische roerders met verwarmingsplaat
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/91/18989491.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Roerders, Magnetische roerder met verwarmingsplaat, EU-plug, VMS-A, Plaatmateriaal: Roestvrij staal, Max. roercapaciteit H₂O (l): 10, Toerentalbereik (min-1): 100 - 2000, Temp. bereik (°C): Kamertemperatuur...320
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Compacte roerders met een plaat van keramisch glas voor uitstekende chemische weerstand. Eenheden beschikken over een digitale weergave van foutcodes,...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De VWR-roerders met verwarmingsplaat uit de Advanced-serie leveren nauwkeurige en reproduceerbare resultaten. De apparaten zijn voorzien van microproc...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De roerders met verwarmingsplaat uit de serie VWR Professional zijn ontworpen voor toepassingen die zeer grote nauwkeurigheid, stabiliteit en reproduc...
Leverancier:  IKA
Omschrijving:   Magnetische roerder met verwarmingsplaat, met gepolijste aluminiumplaat, geschikt voor gebruik zonder toezicht. De eenheid is geüpdate en heeft nu een...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  IKA LTD
Omschrijving:   Magnetische roerders met roestvrijstalen verwarmingsplaat.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  IKA LTD
Omschrijving:   Compacte roerders met een chemisch bestendige keramische bovenplaat. Dankzij het hoger geplaatste bedieningspaneel wordt het contact met gemorste stof...
Leverancier:  IKA
Omschrijving:   Magnetische roerders met verwarmingsplaat, met roestvrijstalen verwarmingsplaat, witte modellen hebben een geëmailleerde plaat. Alle modellen zijn een...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 34
  1  2  3  4  5  Volgende