Magnetische roerder met verwarmplaat met 3 roerplaatsen, SB162-3
Leverancier: Cole Parmer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-0332EA 1750 EUR
442-0332
Magnetische roerder met verwarmplaat met 3 roerplaatsen, SB162-3
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat, meerdere posities
Magnetische roerder met meerdere roerplaatsen die gemakkelijk plaats biedt aan 3 roerbekers van 20 liter. Ideaal voor kwaliteitscontroletoepassingen waarbij meerdere monsters gelijktijdig moeten verhit en geroerd worden onder identieke omstandigheden. De robuuste bovenplaat van een aluminium-siliciumlegering zorgt voor een gelijkmatige plaattemperatuur.
  • Drie afzonderlijk van elkaar geregelde roer-/verwarmingsplaatsen
  • Afzonderlijke waarschuwingslampjes voor hoge temperatuur voor elke plaat geven aan wanneer de plaattemperatuur hoger is dan 50 °C, zelfs wanneer de eenheid is uitgeschakeld
  • Krachtige magneten voor sterke magnetische koppeling
  • BioCote® antimicrobiële bescherming
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21
Leveringsinformatie: geleverd met 3 magnetische roerstaafjes van 25 mm met PTFE-coating