Multipositie roerbad systeem, Variomag Telesysteem
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VARIOMAG®
442-3831EA 4790 EUR
HPLT50088035
Multipositie roerbad systeem, Variomag Telesysteem
De circulatiebadsystemen zijn gebaseerd op de Variomag Telesystem magnetische roerders met meerdere roerplaatsen, en zijn ideaal voor temperatuurgecontroleerd roeren. Eenheden beschikken over 15 of 60 roerplaatsen. TELEMODUL 20 C (20 watt) beschikt over vier vermogensinstellingen: 25%; 50%; 75% en 100% en er kunnen 3 programma's in worden opgeslagen. TELEMODUL 40 C is voorzien van tien verschillende vermogensinstellingen van 10% tot 100%, een RS232-interface, werkt op 40 W en is geschikt voor meer veeleisende toepassingen, bijv. cultivering van bacteriële culturen.
  • Afstandsbediening via afzonderlijke regeleenheid
  • Bad kan worden gebruikt tot max. 60 °C
  • Temperatuurstabiliteit van badsystemen ±0,1 °C
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 68 (roerder)
Bestelinformatie: geleverd met Variomag Telesystem roeraandrijving. Keuze uit telemodulecontroller, transparante badbevestiging, en thermostaat met circulatiepomp en een digitale temperatuurregelaar