U heeft gezocht op: Magnetische roerders
62  results were found
SearchResultCount:"62"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze microprocessorgestuurde roerders met grote capaciteit zijn ideaal voor toepassingen met een hoog volume. Er zijn twee modellen om uit te kiezen, ...
Sale
Catalogus nummer: (442-0883)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Extreem platte, compacte magneetroerder zonder bewegende delen. Draait de draairichting elke 30 seconden om, voor een optimale menging.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (442-1310)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® Advanced magnetische roerders zijn ontworpen om nauwkeurige en herhaalbare resultaten te leveren in alle onderzoeks-, academische en industriële ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Compacte roerders met een chemisch bestendige keramische top. Het verhoogde bedieningspaneel minimaliseert het contact met gemorst materiaal. Compleet...
Catalogus nummer: (444-0572)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® Advanced magnetische roerders leveren nauwkeurige en herhaalbare resultaten. Deze eenvoudig te gebruiken microprocessorgestuurde units hebben een...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (442-0949)
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Zeer platte, magnetische roerder met luminescerende plaat geschikt voor viskeuze media. De hermetisch afgedichte, roestvrijstalen behuizing is water-,...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: De hermetisch afgedichte, roestvrijstalen behuizing is water-, bacterie- en stofdicht. Bedrijfstemperaturen voor de basisversie tot 50 Â°C; voor H...
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Zeer platte magnetische roerder, geschikt voor extreem viskeuze media. De hermetisch afgedichte roestvrijstalen behuizing is bestand tegen hoge druk e...
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Robust magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing, suitable for highly viscous media. Operating temperatures up to 50 °C. Powe...
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Compacte magnetische roerders die ideaal zijn voor microtitratie, BOD, microbiologie en biochemie. De robuuste eenheden zijn krachtig en hun technopol...
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Deze miniatuurroerder voor cuvetten is ideaal voor systeemintegratie, bijv. in een fotometer De hermetisch afgedichte, roestvrijstalen behuizing is wa...
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Zeer platte roerder met explosieprotectie. De hermetisch afgedichte behuizing is water-, bacterie- en stofdicht. Bedrijfstemperatuur tot 40 °C.
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Robuuste magnetische roerder met hermetisch afgesloten roestvrijstalen behuizing, geschikt voor media met hoge viscositeit. Bedrijfstemperatuur tot 50...
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Magneetroerders die een continue werking garanderen bij zowel lage als hoge snelheden en zorgen voor veiligheid en weerstand tegen chemische middelen.
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Robuuste, volledig sluitende roestvrijstalen behuizing, geschikt voor media met hoge viscositeit. Bedrijfstemperatuur tot 50 °C.
Catalogus nummer: (442-1092)
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Kleine, eenvoudige en effectieve roerders, speciaal ontworpen voor microtitraties.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom