U heeft gezocht op: Bovenroerders
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Laboratoriumroerders die ideaal zijn voor eenvoudige roerklussen, geschikt voor hoeveelheden tot 25 L (VOS 40 digital), of voor intensieve roertaken v...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Modulair mengsysteem met aan de bovenkant gemonteerde mixer voor gebruik met vaten, inclusief een voering voor eenmalig gebruik voor uw biofarmaceutis...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Het Avantor magnetische mengsysteem is een robuuste, flexibele, hoogwaardige, deskundig ontworpen oplossing voor mengbehoeften voor eenmalig gebruik.
New Product
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Deze OHS-bovenroerders bieden ultramodern roervermogen, behouden het maximale koppel bij elke snelheid en zijn ontworpen om een oplossing te bieden vo...
Sale
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Range of overhead stirrers with electronic adjustment that are equipped with advanced safety systems.
Catalogus nummer: (531-1108)
Leverancier: IKA
Omschrijving: De controleroerder STARVISC 200-2.5 meet de viscositeit en geeft deze weer. Het resultaat is real-time af te lezen op het display. Het heeft een breed...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: IKA
Omschrijving: Krachtige, mechanisch bestuurde roerders voor intensief mengen met goedkeuring voor gebruik in Ex-Zone 1 (2G), temperatuurklasse T3 volgens de ATEX 95...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 L (Hâ‚‚O). Units automatically adjus...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Uiterst krachtige, mechanisch gecontroleerde roerder voor laboratoriumgebruik, ontworpen voor toepassingen met hoge viscositeit voor hoeveelheden tot ...
Leverancier: IKA
Omschrijving: These easy-to-use stirrers provide basic functionality in a compact design.
Catalogus nummer: (441-0329)
Leverancier: IKA
Omschrijving: Krachtige, mechanisch gecontroleerde roerder voor laboratoriumgebruik, ontworpen voor toepassingen met hoge viscositeit voor hoeveelheden tot 80 liter...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (441-0469)
Leverancier: IKA
Omschrijving: This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (441-2907)
Leverancier: IKA
Omschrijving: Robuust, ruimtebesparend en ergonomisch ontwerp met digitale display.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (IKAA25004356)
Leverancier: IKA
Omschrijving: Small and space saving overhead stirerr with great perfomance.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: IKA
Omschrijving: Powerful laboratory stirrers for quantities up to 40 or 100 litres (Hâ‚‚O). Units automatically adjust the speed through microprocessor-controlled techn...
Leverancier: IKA
Omschrijving: These overhead stirrers are ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom