Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
thermometers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/13/18989913.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"253"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (620-0920)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Dit apparaat is voorzien van een dubbele schaal met kleurcodering op witte achtergrond en een resetknop voor snelle weergaven van (meerdere) meetwaard...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (620-2146)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze thermometer met analoge wijzerplaat weergeeft de temperaturen in vriezers, koelkasten of bederftemperaturen.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze thermometers zijn geschikt voor toepassingen op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning, verwerking en opslag van voedingsmiddel...
Catalogus nummer: (AMARZ640870)
Leverancier:  AMARELL, ARNO
Omschrijving:   THERMOMETER ZWEMBAD ROOD 190MM 1 * 1 ST
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (AMART110410)
Leverancier:  AMARELL, ARNO
Omschrijving:   Bimetaal wijzerthermometers gemaakt van messing De glazen behuizing van de schaalverdeling wordt gebruikt in verwarmingssystemen en industriële instal...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SIMETM0015)
Leverancier:  TQC
Omschrijving:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BELAB613104100)
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Deze duurzame thermometer heeft een aanwijzer voor de actuele temperatuurmeting (zwart) en een aanwijzer voor maximale temperatuurregistratie (rood) d...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 253
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Volgende