VWR® Traceable®, Water-/schokbestendige Thermometers
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable® Ultra™
620-2017EA 73.9 EUR
VWRU61161-283 620-2017
VWR® Traceable®, Water-/schokbestendige Thermometers
Thermometers Digitale thermometers
Deze thermometers voor natte ruimtes kunnen worden gebruikt voor het bewaken van vloeistoffen, lucht/gas of halfvaste stoffen in vriezers, waterbaden, buitentanks, broedstoven en koelkasten. Met één druk op de knop roept het geheugen de hoogste en laagste temperatuurmetingen over een bepaalde periode op. Lees updates elke seconde. De eenheid is ontworpen om schokbestendig te zijn bij valtests tot 1,5 meter hoogte.
  • Waterdichte LCD
  • Schokbestendig voor alle veldtoepassingen
  • Gemakkelijk af te lezen, grote cijfers kunnen in één oogopslag worden gelezen
Roestvrij stalen sonde (L×Ø: 127×3,6 mm) met kabel van 3 meter.
Certificaten: Traceerbaarheid naar NIST-normen aan. Kalibratie voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met sonde, kabel, zuignappen, magnetische strip, VELCRO® voor bevestiging op elk oppervlak, Traceable® kalibratiecertificaat en 1,5 volt batterij.