U heeft gezocht op: Timers
86  results were found
SearchResultCount:"86"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (609-0221)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze digitale timer weergeeft de aftellende alarmtijd/stopwatch (optellende) tijd of een 12/24-uren klok.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0210)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Digitale timer, VWR®, Timing capaciteit: 100 min, Omhoog/omlaag tellen: ↓, Aantal kanalen: 1, Juistheid: ±0,01 %, zwart, b×d×h: 63,5×12,7×63,5 mm, With alarm: +, Geheugen: +
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0195)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Personalize with colored faceplates.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0224)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze eenkanaalstimer kan worden geprogrammeerd in de aftel- of optelmodus.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0139)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze elektronische stopwatch bevat een kalender en een klok.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0229)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze gebruiksvriendelijke en innovatieve 100-uurs timer voldoet aan vrijwel elke laboratoriumtimingvereiste. Het heeft vier aftelkanalen, een stopwatc...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0127)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze wijzerplaattimer heeft een timingcapaciteit van 60 minuten.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0207)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dankzij de keuze uit tril-, geluids- en/of lichtalarmen is deze timer ideaal voor gebruik op locaties met veel lawaai.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0206)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze timer is ontworpen met 10 knoppen en maakt directe invoer mogelijk voor een snellere programmering van de gewenste tijd. Het bestaat uit verschil...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0205)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze timer, met kwartskristalnauwkeurigheid, beschikt over optel- en aftelfuncties.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (620-2300)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Bekijk overal de tijd, temperatuur en vochtigheid.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0190)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze éénkanaals timer is omschakelbaar tussen 19 uur, 59 minuten en 99 minuten, 59 seconden en beschikt over een 3-toetsbediening voor gebruiksgemak.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0054)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Digitale stopwatch, Waterbestendig, VWR®, Timing capaciteit: 24 u, Aantal kanalen: 1, geel, b×d×h: 54×60×12,7 mm
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (620-2220)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze laboratorium wandklok geeft de tijd, temperatuur en vochtigheid weer.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0208)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze timer is ingebouwd in een wit bord met stift en gum, waarmee u de tijd en andere belangrijke informatie kunt bijhouden. Het biedt verschillende m...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (609-0234)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Calibrated timer and digital clock is always near-at-hand with its clip-on, magnet, and benchtop configurations with adjustable viewing angle.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom