VWR®, Analoge Stopwatch
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
609-0132EA 124 EUR
609-0132
VWR®, Analoge Stopwatch
Timers Analoge stopwatches
Kroonstopper met kaderring.
  • Koper verchroomde behuizing
  • Aparte resetknop aan de zijkant
  • ¹/₅ seconde timing
  • Telt tot 30 minuten
Leveringsinformatie: Geleverd met meertalige (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) instructies.