U heeft gezocht op: Titratieapparaten
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: SI Analytics
Omschrijving: De TitroLine® 5000, opvolger van de TitroLine® easy, is een zeer gebruiksvriendelijke automatische titrator voor een groot aantal toepassingen, waaron...
Leverancier: SI Analytics
Omschrijving: De Titronic® 300 is een door een motor aangedreven buret voor handmatige titratie. Het is ook een precies doseringsinstrument voor vloeistoffen, solv...
Leverancier: SI Analytics
Omschrijving: The Powerful TW 7450 developed for high sample throughput.
Leverancier: SI Analytics
Omschrijving: The number of samples to be processed is growing constantly while at the same time the demands on reliability are increasing in accordance with GLP an...
Leverancier: SI Analytics
Omschrijving: The headspace oven technique of the TO 7280 allows the separation of the water to be titrated from liquid, solid and semi-solid (paste-like) samples. ...
Leverancier: SI Analytics
Omschrijving: Automatische titratieapparaten TitroLine® 7000 worden gebruikt in de laboratoria van waterleidingbedrijven en afvalwaterzuiveringsinstallaties, en de ...
Leverancier: SI Analytics
Omschrijving: De Titroline® 7750 is de allrounder voor zowel potentiometrische titratie als volumetrische KF-titratie. Het titratieapparaat combineert de functies v...
Leverancier: SI Analytics
Omschrijving: TitroLine® 7500 KF is een volumetrische generalist voor uiteenlopend gebruik. Toepassingen zijn volumetrische KF-titratie, dead-stop titraties (SO₂, b...
Leverancier: SI Analytics
Omschrijving: Deze zeer compacte en eenvoudig te bedienen instrumenten zijn ideaal voor de coulometrische bepaling van het watergehalte volgens Karl Fischer bij lag...
Catalogus nummer: (661-0246)
Leverancier: Hach
Omschrijving: This automatic sample changer is designed to be used in analytical laboratories in connection with AT1000 Series titrators.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: SI Analytics
Omschrijving: The Titroline® 7800 enhanced the universal features of the TitroLine® 7750 (potentiometric titration and volumetric KF titration), with an additional ...
Sale
Leverancier: Hach
Omschrijving: Portable and robust digital Titrator for fast and precise titrations. High resolution (125 µl/digit) and high accuracy (±1%). Applications for more th...
Leverancier: Mettler - Toledo
Omschrijving: The C10S KF coulometric titrators are ideal for fast and precise water content determination with very simple operation. Samples with water content be...
Catalogus nummer: (HACH2270900)
Leverancier: Hach
Omschrijving: This portable titrator enables analyses in the lab, the plant or the field.
UOM: 1 * 1 Kit
Catalogus nummer: (661-0241)
Leverancier: Mettler - Toledo
Omschrijving: This compact titrator is ideal for fast and precise potentiometric titrations. With its easy to use interface and space saving design, it is the optim...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (661-0210)
Leverancier: Mettler - Toledo
Omschrijving: This volumetric KF titrator is ideal for fast and precise water content determination with easy operation. Samples with water content between 100 ppm ...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom