Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
turbiditeitsmeters
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/51/18989951.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   De mate van turbiditeit is een indicatie van de waterkwaliteit. Een vloeistof is troebel als deze onopgeloste zwevende stoffen bevat (deeltjes, bacter...
Leverancier:  WTW
Omschrijving:   The Turb 430 with lab option via LabStation include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process co...
Leverancier:  WTW
Omschrijving:   Benchtop turbidity meters for rapid and reliable measurements.
Leverancier:  WTW
Omschrijving:   The Turb 355 provide the user with the choice to perform nephelometric measurements at 90° scattered light, either with an infrared or tungsten white ...
Leverancier:  WTW
Omschrijving:   The Turb 555 and Turb 555 IR advanced meters are designed for a wide range of applications.
Catalogus nummer: (EUTEECTN100IR)
Leverancier:  EUTECH
Omschrijving:   The turbidity meter operates on nephelometric principle for lab-accurate, highly repeatable results.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   Met wolfraam of LED-lichtbronnen en bewezen optica, geen andere instrumenten leveren meer betrouwbare, nauwkeurige en stabiele metingen.
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   These laser turbidimeters feature performant optical technology. Radio-frequency identification (RFID) uses electromagnetic fields to identify and tra...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 26
  1  2  3  4  Volgende