U heeft gezocht op: Ultrasoonbaden
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ultrasoon reinigen is een van de meest effectieve methoden om onderdelen met complexe vormen, zoals vinnen, groeven, boorgaten, holten enzovoorts te o...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ultrasoon reinigen dringt zelfs door microscopisch kleine openingen om de behandelde objecten volledig te reinigen. Dit maakt het een van de meest eff...
Leverancier: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Omschrijving: Ultrasoonbad, Kunststof hoes, blauw
Leverancier: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Omschrijving: The Elmasonic EASY ultrasonic bath series includes 9 units of different sizes and is characterised by simple, user-friendly operation. With 100% ultra...
New Product
Catalogus nummer: (142-0035)
Leverancier: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Omschrijving: Deze ultrasone eenheden beschikken over de nieuwe schakelbare Sweep-functie. Deze functie garandeert een homogene verdeling van het geluidsveld door m...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Omschrijving: De ultrasone Elmasonic P-serie is ideaal voor alle toepassingen in analytische en medische laboratoria en bij industriële productie. Zes verschillende...
Leverancier: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Omschrijving: Elmasonic xtra ST floor-mounted ultrasonic devices are designed for use in a production environment, workshops and servicing. The wide range of featur...
Leverancier: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Omschrijving: Elmasonic xtra TT tabletop ultrasonic devices are designed for use in production environments, workshops and servicing. All functions and cleaning par...
Leverancier: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Omschrijving: Powerful and individual - the versatile Elmasonic Select series for ultrasonic cleaning are equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, 5 ultrasonic mo...
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: XUB range of digitally controlled benchtop ultrasonic baths offer consistent and reliable performance in a variety of environments such as laboratory,...
Leverancier: BRANSON
Omschrijving: CPX-ultrasoonbaden kunnen digitaal worden bediend en bieden de mogelijkheid tot energietracering voor aanpassing aan lichte of zware belasting, energi...
Leverancier: BRANSON
Omschrijving: De ultrasoonbaden uit de M- en MH-serie staan bekend om hun hoge mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Ultrasonic Baths are especially for fast cleaning of test sieves and grinding tools.
Catalogus nummer: (142-2595)
Leverancier: BRANSON
Omschrijving: Het ultrasoonbad B200 kan kleinere voorwerpen zoals geologische monsters, elektrische/elektronische componenten, tekenpennen en allerlei kleine instru...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: HAVER & BOECKER
Omschrijving: It is used for thorough and gentle cleaning of sieves.
Leverancier: BANDELIN-ELECTRONIC
Omschrijving: SONOREX SUPER is the high-power ultrasonic bath for aqueous cleaning solutions.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom