U heeft gezocht op: Kookbaden
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Deze robuuste analoge waterbaden zijn ontworpen voor continugebruik bij 100 °C. Ze hebben een roestvrijstalen bad omgeven door een buitenmantel en een...
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: Vaporisation water baths which are ideal for gentle steaming work. The working temperature range is 25 to 100 °C.
Leverancier: GESTIGKEIT HARRY
Omschrijving: Can be universally employed as either an air, fluid or sandbath for heating many of the various receptactles in laboratory use, regardless of size or ...
Leverancier: GESTIGKEIT HARRY
Omschrijving: Precision heating baths which can be used for fluid, oil, air or as a sandbath for continuous operation. They are very well suited for use with rotary...
Leverancier: SELECTA
Omschrijving: Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corr...
Catalogus nummer: (NICK1026ER)
Leverancier: NICKEL ELECTRO
Omschrijving: Fixed temperature baths with concentric ringed lids. The steam produced provides an effective source of heat for samples that may otherwise be thermal...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HECH43180010)
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: The Thermostatic waterbath, CE certified is fully electronic wear-free temperature control with digital display. Temperature control with adjustable n...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom