Waterzuiveringssystemen, Direct-Q® 3
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Direct-Q®
171-0817EA 5599 EUR
171-0817 171-0815 171-0816 171-0813 171-0814 171-0811 171-0778 171-0812 171-0779 171-0754 171-0776 171-0810 171-0777 171-0156 171-0157 171-0154 171-0155 171-0152 171-0153 171-0151 171-0094 171-0809 171-0329 171-0327 171-0328 171-0325 171-0326 171-0785 171-0324 171-0786 171-0783 171-0784 171-0781 171-0089 171-0782 171-0780
Waterzuiveringssystemen, Direct-Q® 3
Waterzuiveringssystemen Puur- en ultrapuur-watersystemen
Direct-Q 3 systemen zijn ontwikkeld voor een eenvoudig, direct gebruik. Ultrapuur water van type 1 is geschikt voor de bereiding van buffers voor vloeistofchromatografie en biochemische experimenten, en voor analytische toepassingen zoals spectrofotometrie en spectroscopie. Voor toepassingen die zeer lage waarden aan organische onzuiverheden vereisen, omvat het Direct-Q 3 UV systeem een UV-lamp met twee golflengten voor de productie van water met een totaalgehalte aan organische koolstof <5 ppb, dat geschikt is voor HPLC-, GC-, ILC- en TOC-analyses. Met de BioPak™ als eindfilter, produceren Direct-Q 3 systemen pyrogeen- en RNase-vrij water met een debiet van 0,2 L/min. Direct-Q 3 systemen zijn ideaal voor laboratoria die geen gemakkelijke toegang tot voorbehandeld water hebben en per dag 5 tot 10 l ultrapuur water nodig hebben.
Voor de productie van water van type I en type III.
  • Een geïntegreerde timer maakt het mogelijk om gedurende een specifieke tijd water van type I af te tappen. Het systeem schakelt automatisch uit wanneer de ingestelde tijd is verstreken
  • In geval van een plotselinge daling in de kwaliteit van het geproduceerde water gaat er een alarm af
  • De waterkwaliteitsparameters (weerstand of geleidbaarheid, temperatuur) worden weergegeven op een kleurendisplay
  • Het onderhoud bestaat simpelweg uit het één of twee keer per jaar vervangen van deze patroon
  • Geïntegreerd, compact reservoir van 6 liter voor water type II. Het is mogelijk om een reservoir van 30 of 60 l aan te sluiten voor grotere dagelijkse behoeften
  • De units kunnen op het werkoppervlak of aan de muur bevestigd worden (muurbevestiging nodig)
Direct-Q 3 systemen zijn ontwikkeld voor een eenvoudig, direct gebruik. Ultrapuur water van type 1 is geschikt voor de bereiding van buffers voor vloeistofchromatografie en biochemische experimenten, en voor analytische toepassingen zoals spectrofotometrie en spectroscopie. Voor toepassingen die zeer lage waarden aan organische onzuiverheden vereisen, omvat het Direct-Q 3 UV systeem een UV-lamp met twee golflengten voor de productie van water met een totaalgehalte aan organische koolstof <5 ppb, dat geschikt is voor HPLC-, GC-, ILC- en TOC-analyses. Met de BioPak™ als eindfilter, produceren Direct-Q 3 systemen pyrogeen- en RNase-vrij water met een debiet van 0,2 l/min. Direct-Q 3 systemen zijn ideaal voor laboratoria die geen gemakkelijke toegang tot voorbehandeld water hebben en per dag 5 tot 10 l ultrapuur water nodig hebben.
Dankzij de veelzijdige externe dispenser van het systeem kunnen gebruikers zich op hun werk blijven richten. Er wordt namelijk ultrapuur water geleverd op het moment dat dat nodig is. De externe dispenser kan maximaal twee meter van het Direct-Q®-systeem worden geplaatst en is verkrijgbaar als vrijstaand of aan de wand gemonteerd model. Er zijn ook systemen in de Direct-Q®-serie verkrijgbaar met een geïntegreerde dispenser voor gebruik op het werkblad.
Kwaliteit van zuiver water (Type III) onder normale gebruiksomstandigheden:
Afwijzing van ionen >96%
Organische afwijzing voor MW >200 >99%
Afwijzing van bacteriën en deeltjes >99%
Afwijzing van ionen >96%
Organische afwijzing voor MW >200 >99%
Afwijzing van bacteriën en deeltjes >99%
Bestelinformatie: de SmartPak™, Millipak® Express of Biopak filter moeten afzonderlijk besteld worden.
Bestelinformatie: de SmartPak™, Millipak® Express of Biopak filter moeten afzonderlijk besteld worden.
Opgelet: * Type I gezuiverd water
** Enkel beschikbaar in Nederland.
*** Enkel beschikbaar in België.
Het Cartridge SmartPaket zou moeten toegevoegd worden met een Millpak Express filter of een Biopak filter
** Enkel beschikbaar in Nederland.
*** Enkel beschikbaar in België.