VWR®, Weerstation
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2692EA 86.3 EUR
620-2692
VWR®, Weerstation
Weerstations
Dit weerstation is ontworpen voor gebruik in de landbouw, in kantoren en universiteiten. Inclusief interne temperatuursensor.
  • Met dubbele schaalverdeling en geheugen voor maximum-/minimumwaarden
  • Door de gebruiker in te stellen temperatuuralarm met kalender
  • RF 433 MHz, max. 30 meter bereik van externe sensor, draadloze thermometer kan aan maximaal drie externe sensoren worden gekoppeld
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met een sensor op afstand, 2 AA- en 2 AAA-batterijen en een wand of tafelstandaard.