Regenmeter, Hellmann
Leverancier: Amarell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AMARK191066EA 17.7 EUR
AMARK191066 620-1105
Regenmeter, Hellmann
Weerstations
Regenmeter uit roestvrij staal met beker uit transparant polystyreen.
  • van 250 ml = 25 mm bezinksel
  • Verdeling: 1 mm
  • Afname-oppervlakte 100 cm2