Cleanroom overalls, VWR Basic, SMS
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Basic
113-1093EA 241 EUR
113-1093 113-1092 113-1091 113-1090 113-1097 113-1096 113-1095 113-1094 113-1101 113-1099 113-1098 113-1103 113-1102
Cleanroom overalls, VWR Basic, SMS
Wegwerpkleding
De SMS-overalls zijn vervaardigd van latexvrij meerlaags spinvlies-meltblown-spinvlies (SMS) met een hoge trekvastheid dat toch zacht, comfortabel en ademend is.
  • Spits toelopende kraag, inzetmouwen, ritssluiting, elastische boorden
  • Bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes
  • Bestand tegen lichte chemische spatten