U heeft gezocht op: Spectrumlampen
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Spectrumlamp, Halogeenlamp van wolfraam
Leverancier: Hach
Omschrijving: Spectrumlamp, Halogen lamp
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: Spectrumlamp, Rare gas, Pen-Ray®, Argonlamp
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: Spectrumlamp, Pen-Ray®, Kalibratielamp, CP-serie, 254 nm, 69,6 mm
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: Spectrumlamp, Zink, axiale kabels, 203 mm
Catalogus nummer: (UVPA98-0072-08)
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: The BioLite MultiSpectral Source uses a 150 W quartz halogen or 150 W xenon light source with fibre optics to tightly control the output spe...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: DIDALAB
Omschrijving: Nine pin socket spectral lamps with dimensions (H×Ø) 107×21 mm, operated with 1 Amp fixed current.
Catalogus nummer: (ZEIS3901580000000)
Leverancier: ZEISS
Omschrijving: Spectrumlamp, Tungsten lamp filament, 6 V, 30 W
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom