Vijzels met stampers
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BRND110705EA 33.8 EUR
BRND110705
Vijzels met stampers
Vijzels en stampers Vijzels met stampers
Melamine formaldehyde, wit.
  • Kookbestendig en autoclaveerbaar (121 °C)
  • Met voet en tuit