VWR® Zippette Pro™, Flessendispenser
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Zippette™ Pro
613-5281EA 347 EUR
613-5281
VWR® Zippette Pro™, Flessendispenser
Flesdispensers
Variabel volume, autoclaveerbaar
  • Alle bevochtigde delen zijn chemisch bestendig en autoclaveerbaar bij 121 °C
  • De veerbelaste Zippette Pro vereist geen voorbereiding
  • Gemakkelijk verwijderbare PTFE-zuiger voor soepele werking en eenvoudige reiniging
  • Dankzij het veiligheidsventiel op het voetstuk kan de Zippette Pro worden uitgeschakeld om onbedoelde levering te voorkomen, terwijl hij toch druppelvrij is
  • De cilinder van borosilicaatglas, beschermd met een transparante PP-hoes, kan eenvoudig worden verwijderd en gereinigd
Nauwkeurige dosering vanuit een eenvoudig te gebruiken flesdispenser met variabel volume. De Zippette Pro heeft een inhoud van 0 tot 30 ml en kan in twee configuraties gebruikt worden: Als eenvoudige handmatig aanzuigende unit of, eenmaal voorzien van een veer (meegeleverd), omgebouwd tot een volledig zelfaanzuigende dispenser.
De afgiftetuit zorgt voor een exacte dosering in containers met een smalle hals en het antidruppelveiligheidsventiel zorgt ervoor dat de Zippette Pro niet lekt wanneer deze niet in gebruik is.
Bestelinformatie: De Zippette Pro heeft een standaard nekfitting van 30 mm. Hij wordt geleverd met drie flessenhalsadapters (38, 40 en 45 mm), veer, individueel kalibratiecertificaat en handleiding.