U heeft gezocht op: Filterpatronen
91  results were found
SearchResultCount:"91"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Systeem voor zuiver en ultrazuiver water, VWR®, Ventilatiefilter 0,2 µm voor interne tank
Leverancier: Merck
Omschrijving: Puur- en ultrapuur-watersysteem, Milli-Q®, Q-Gard® T1-zuiveringspakket (Elix® RO gedistilleerde toevoer)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Filterpatroon, BioPak® eindfilter voor pyrogeen- en nucleaseverwijdering: ultrafiltratie gebruikt voor het leveren van pyrogeen- en nucleasevrij water voor kritische celcultuur of moleculaire experimenten
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: PFA cartridge filter housing is the compact design, space-saving, enabes hassle-free cartridge changeouts (for safety and cleanliness) and reduced exp...
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Deze cartridge filters worden over het algemeen gebruikt in chemische, elektronische en semigeleider industrieën voor toepassingen bij het vooraf filt...
Leverancier: Merck
Omschrijving: Puur- en ultrapuur-watersysteem, Type: SimPak2 purification pack. Feed water nature : deionised
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Microgard UPE/UPX filters do not require prewetting with solvent-based photochemicals. All PE construction lowers metallic and ionic contamination tha...
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: These filters can be used in solvent based photochemicals without the need for prewetting steps.
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: These cartridge filters provide small particle retention to ensure minimal particles remain on the water surface. High purity connections with no O-ri...
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Liquid photochemical filters designed for developer, DI water and solvent applications in POU photolithography processes.
Catalogus nummer: (BIND6011-0165)
Leverancier: Binder
Omschrijving: Deïonisator, patroon, Type: Replacement cartridge
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: These cartridge filters are suited for acids, bases, process water, solvents, dyes and lacquers in flat panel display and chemical manufacturing.
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: These point-of-use filters meet small to mid-volume photochemical filtration needs for positive developer and DI water applications. Both Optimizer® D...
Sale
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Superior retention performance for ultra-clean, point-of-use filtration of photoresist and photochemical solvents.
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Photochemical filter with superior contaminant retention and low hold-up volume performance in sub-10 to 180 nm technology nodes.
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: These disposable point of use filters are well suited for small to mid-volume process fluid filteration needs.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 91
no targeter for Bottom