Hygiene masker voor Cleanroom, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Leverancier: Kimberly-Clark
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Kimtech™ M6
113-0346EA 187 EUR
113-0346
Hygiene masker voor Cleanroom, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Maskers Cleanroom Maskers
Dit masker met grove partikels biedt basisbescherming in low-end cleanrooms. Het bevat geen filter.
  • Tweelaags ontwerp
  • BiCoSof™ binnenbekleding biedt comfort
  • Ultrasone hechting
Geschikt voor cleanrooms van klasse 1000, ISO 6, M4.5.