De Kimtech™ A5 steriele cleanroom overall met CleanDon-technologie is vervaardigd uit SMS-materiaal (Spunbond Meltblown Spunbond). De overall heeft ingebouwde drukknopen die ervoor zorgen dat de overall de armen en benen goed omsluit. De overalls zijn voorzien van een duimlus die ervoor zorgt dat de mouw niet terugrolt en de arm of pols niet blootgesteld worden bij gebruik.
- Materiaal voelt aan als echt textiel en biedt hetzelfde comfort
- Innovatief patroon dat binnenstebuiten gekeerd kan worden om het risico op aanraking en contaminatie van de buitenkant van de overall te verminderen bij het openen of aantrekken van de overall
- Een goed zichtbare blauwe lijn aan de binnenkant van de overall toont waar de overall vastgehouden dient te worden bij het aantrekken
- Vacuüm verpakking neemt weinig plaats in en maakt een gemakkelijkere opslag mogelijk
Geschikt voor gebruik in Klasse 100, ISO 3.5 omgevingen.
Kleur: Wit
Certificaten: PPE Cat III (EU) 2016/425, Type 5 / 6
Verpakking: Vacuüm en dubbel verpakt voor extra garantie op steriliteit.