Drukvaten
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
516-9051EA 7660 EUR
PALL15203
Drukvaten
De materialen die voor de constructie worden gebruikt, zijn corrosiebestendig en hebben een brede chemische compatibiliteit. Meerdere poorten maken temperatuursondes, manometers of andere bewakingsapparatuur mogelijk.
  • Niet-steriel en lange levensduur van het vat
  • Maximale werkdruk: 7 bar
  • Brede mondopening maakt opruimen eenvoudig
Deze vaten zijn ideaal voor het verwerken van batches vloeistoffen voor sterilisatie of klaring. Deze vaten zijn zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen bakken en de elektrolytisch gepolijste afwerking zorgt voor ultragladde wanden.
Leveringsinformatie: Inclusief manometer, veiligheidsventiel, stroomafsluitventiel en slangpilaaraansluitingen.