Zoutzuur 30%, Ultrapure for trace analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01514.0250EA
473.9
EUR
1.01514.0250
1.01514.1000
1.01514.0500
Zoutzuur 30%, Ultrapure for trace analysis, Supelco®
Zoutzuur
Formule:
HCl MW: 36,46 g/mol Kookpunt: 110 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –30 °C Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -50 °C |
Boiling Point | 90 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 21.8 hPa (20 °C) |
Density | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |