Fluorwaterstofzuur 48%, Ultrapure for trace analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01513.1000EA
1240
EUR
1.01513.1000
Fluorwaterstofzuur 48%, Ultrapure for trace analysis, Supelco®
Fluorwaterstofzuur
Formule:
HF MW: 20,01 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011346 CAS nummer: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 UN: 1790 ADR: 8 (6.1),II |