(±)-2-Octanol
EHERC15711200
:
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 mL
- Seq:2070
:
:130.23 g/mol
:13,06785
:180 °C (1013 hPa)
:–39 °C
:0.818 g/cm³ (20 °C)
:55 °C
:Ambient
:204-667-0
:1987
:3,III
:GHS02
:GHS07
:123-96-6
:C₈H₁₈O
:MFCD00004591