Doekjes voor algemene toepassingen, WYPALL* X80, met kleurcodering
Leverancier: Kimberly-Clark
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WYPALL* X80
115-1551EA 259 EUR
115-1551 115-1552 115-1553 115-1550
Doekjes voor algemene toepassingen, WYPALL* X80, met kleurcodering
Schoonmaakdoekjes Herbruikbare reinigingsdoeken Doeken voor algemeen gebruik
WYPALL* X80-doekjes zijn vervaardigd uit het duurzame en stevige HYDROKNIT*-materiaal en zijn daardoor ideaal voor intensieve reinigingstaken, zoals het opnemen van vet en olie en het reinigen van grotere vervuilingen.
  • Hoog absorptievermogen in combinatie met goede schuurbestendigheid
  • Kan worden gebruikt met water of solventen-gewoon uitspoelen en opnieuw gebruiken
  • Kleurgecodeerd: gemakkelijk te associëren met specifieke taken, vermindert het risico op kruisbesmetting en verwarring