U heeft gezocht op: Tin(II) chloride dihydrate
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate, Supelco®
Leverancier: Merck
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate, EMSURE® for analysis (max. 0.01 ppm Hg), Supelco®
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Stannous chloride, dihydrate, crystal suitable for mercury determination.
Catalogus nummer: (23738.232)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate ≥95%, TECHNICAL
UOM: 1 * 250 g
Catalogus nummer: (2512.0250)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent (max. 0.05 ppm Hg)
UOM: 1 * 250 g
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate 98-103% ACS
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate 98.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate ≥96%, GPR RECTAPUR® for mirror makers
Catalogus nummer: (8176-20)
Leverancier: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate 98.0-103%, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
UOM: 1 * 12 kg
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate 98.0-103.0% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate 97%
Catalogus nummer: (CAYM460107-1)
Leverancier: Cayman Chemical
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Honeywell Chemicals
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate ≥98%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Omschrijving: Tin(II) chloride dihydrate 98% ACS, Flukaâ„¢
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom