U heeft gezocht op: Lanthaan(III)chloride heptahydraat
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Lanthaan(III)chloride heptahydraat analytical reagent, Supelco®
MSDS Sale
Catalogus nummer: (103433Q)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Lanthaan(III)chloride heptahydraat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
UOM: 1 * 100 g
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Lanthaan(III)chloride heptahydraat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Catalogus nummer: (2255-05)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Lanthaan(III)chloride heptahydraat 64,5 - 70,0% (by anhydrous basis), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
UOM: 1 * 100 g
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Lanthaan(III)chloride heptahydraat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Lanthaan(III)chloride heptahydraat ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Lanthaan(III)chloride heptahydraat 99.99% (trace metals basis)
Catalogus nummer: (APOSIN2120-100G)
Leverancier: Apollo Scientific
Omschrijving: Lanthaan(III)chloride heptahydraat ACS
UOM: 1 * 100 g
Leverancier: Honeywell Chemicals
Omschrijving: Lanthaan(III)chloride heptahydraat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Lanthaan(III)chloride heptahydraat ACS
Leverancier: MP Biomedicals
Omschrijving: Calcium channel blocker.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom