Neodymium trinitrate hexahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12912.18EA 80 EUR
12912.18 12912.30
Neodymium trinitrate hexahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Neodymium trinitrate hexahydrate
Formule: N₃NdO₉·6H₂O
MW: 438,35 g/mol
Smeltpunt: ∼40 °C
Dichtheid: 2,265 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149799
CAS nummer: 16454-60-7
EINECS: 233-153-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III