Kiezelgel 1 - 4 mm drying agent, with moisture indicator (brown gel), Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01972.9025EA 0 EUR
1.01972.9025 1.01972.1000 1.01972.5000
Kiezelgel 1 - 4 mm drying agent, with moisture indicator (brown gel), Supelco®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4