HDPE, Deze chemisch bestendige pipetmanden beschermen glazen pipetten tegen breuken.
- De robuuste, weerbare manden vangen de pipetten op en corroderen niet
- Chemisch compatibel met de meeste zuren, basen, alcoholen en reinigingsmiddelen
Door het geperforeerd rooster in de bodem kunnen reinigingsmiddelen de kamer vanaf de bodem vullen, het rooster is 1,9 cm verzonken voor volledige drainage. Gebruik deze hogedichtheidspolyethyleen manden in Nalgene™ pipetkokers om pipetten te weken in reinigings- of desinfectiemiddelen, laat ze daarna leeglopen en zet ze dan in de Nalgene™ pipetwasser voor het automatisch wassen en spoelen van pipetten. Zorg ervoor dat de lettercode voor de grootte overeenstemt voor de beste pasvormen in de koker en wasser.