Zuigpipet, Corning®
Leverancier: Corning®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning® Costar® Corning®
734-1997EA 470.32 EUR
734-1997
Zuigpipet, Corning®
Pipetten Zuigpipetten
Dit zuiginstrument wordt gebruikt voor opzuiging van vloeistoffen uit verschillende houders in het laboratorium. Het is ontworpen voor gebruik met een in-house vacuümsysteem. De zuiger heeft een nauwkeurige vingertopbediening van de zuiging en is een verantwoord alternatief voor het gebruik van glazen pasteurpipetten voor verwijdering van supernatant.
  • Ontworpen voor een comfortabele pasvorm in beide handen
  • Kan gebruikt worden met verschillende monstername-instrumenten
Ontworpen voor gebruik met een vacuümpomp of een in-house vacuümsysteem en een geschikte houder
Leveringsinformatie: Geleverd met handstuk, dichtingsring voor bevestiging van toebehoren en eenkanaals adapter voor pipettips voor eenmalig gebruik (1 to 200 µl). Een 8-kanaals adapter is afzonderlijk beschikbaar.