Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Dispensers voor KIMTECH* WETTASK*-schoonmaakdoekjes
Leverancier: Kimberly-Clark
KIMTECH WETTASK*
Dispenserbekers voor KIMTECH* WETTASK*-schoonmaakdoekjes op rol. Beker kan eenvoudig worden geopend en bijgevuld met doekjes en reinigers/oplossingen. Dit gesloten systeem vermindert kruisverontreiniging, vluchtige organische verbindingen en spetters.
  • Eenvoudig bijvullen van de juiste oplossing
  • Vooraf bevochtigde doekjes kunnen eenvoudig door de opening in het deksel worden getrokken
  • Mobiel gebruik: draagbaar
login om uw prijzen en beschikbaarheid te zien
  Onthoud mij op dit apparaat
Order
Expand All / Collapse All
Omschrijving Voor VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Dispenserbeker, 4,5 l, blauw SXX-/DSX-doekjes 4 115-2076
WETTASK* dispenserbeker, 3 l, wit DS-schoonmaakdoekjes 1 115-1562
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
WRITE A REVIEW
Need help?
  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.
VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.
Please confirm the industry you work in
Example: Pharmaceutical
Please confirm your role
Example: Clinical Trial Assistant
Please confirm your location
Example: New York, NY
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sort all by:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid