1,8-Nonadiene ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H53502.06EA 112 EUR
H53502.06 H53502.14 H53502.03
1,8-Nonadiene ≥99%
1,8-Nonadiene
Formule: C₉H₁₆
MW: 124,23 g/mol
Kookpunt: 141…142 °C
Dichtheid: 0,74
Vlampunt: 26 °C (79 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008669
CAS nummer: 4900-30-5
EINECS: 225-527-5
UN: 3295
ADR: 3,III