2-Isopropylanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H53383.06EA 30.8 EUR
H53383.06 H53383.14 H53383.22
2-Isopropylanisole ≥98%
2-Isopropylanisole
Purity: 98%
CAS No.: 2944-47-0
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.508
Boiling Point: 198-200°
MDL No.: MFCD00798590
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Kookpunt: 198…200 °C
Dichtheid: 0,936
Vlampunt: 86 °C (187 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798590
CAS nummer: 2944-47-0