1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
PAN
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07531.0005EA
200
EUR
1.07531.0005
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), Supelco®
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Formule:
C₁₅H₁₁N₃O MW: 249,27 g/mol Kookpunt: 412 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 137…140 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004071 CAS nummer: 85-85-8 EINECS: 201-637-9 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 136 - 141 °C |
Molar Mass | 249.27 g/mol |
Bulk Density | 190 kg/m3 |