3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19925.03EA 20.3 EUR
A19925.03 A19925.06
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₉H₉BrO₃
Smeltpunt: 141…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173904
CAS nummer: 3111-37-3