6-Heptynoic acid 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H53519.14EA 773 EUR
H53519.14 H53519.03 H53519.06
6-Heptynoic acid 95%
6-Heptynoic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Kookpunt: 93…94 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 0,997
Vlampunt: 113 °C (235 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00239430
CAS nummer: 30964-00-2
UN: 3265
ADR: 8,III